Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.53
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
246-607-6
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
34-41 °C
functional group
acyl chloride, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(o1)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H2ClNO4/c6-5(8)3-1-2-4(11-3)7(9)10/h1-2H
InChI key
OLEFNFXYGGTROA-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 95% | assay 95% | assay 95% | assay 95% |
| mp 34-41 °C | mp 114-118 °C | mp 123-125 °C (lit.) | mp −2 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form - | form liquid |
| functional group acyl chloride, nitro | functional group acyl chloride | functional group nitro | functional group acyl chloride |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?