Przejdź do
16905
Fmoc-D-Ile-OH
≥96.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonim(y):
Fmoc-D-isoleucine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.41
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-D-Ile-OH, ≥96.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
SMILES string
CC[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m1/s1
InChI key
QXVFEIPAZSXRGM-BFUOFWGJSA-N
General description
Fmoc-D-Ile-OH is an amino acid in which Fmoc is a protected form of D-Isoleucine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
151274737847532
description
≥96.0% (HPLC)
description
≥98.0% (TLC)
description
≥98.0%
description
≥98.0%
form
solid
form
solid
form
-
form
-
functional group
Fmoc
functional group
-
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0%
assay
≥98.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-D-Ile-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)