Merck
149861
Sigma-Aldrich
2-Furoyl chloride
95%
Synonim(y):
Furan-2-carbonyl chloride
Wybierz wielkość
25 G
172,00 zł
100 G
474,00 zł
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
172,00 zł
100 G
474,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.53
Beilstein:
110144
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531 (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
gęstość
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
ClC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
Klucz InChI
OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Furoyl chloride is used in the chararcterisation of mixtures of polyethoxylated alcohols and their sulphates[1]. It was also used in the preparation of S-2-furoyl-O-alkyldithiocarbonic anhydrides[2].
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julien Morvan et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 384(6), 1409-1415 (2006-02-28)
Bachus et al. [1] recently described a new derivatisation method using 2-furoyl chloride for the characterisation of mixtures of polyethoxylated alcohols and their corresponding sulfates. This paper deals with the control of the derivatisation steps; hydrolysis and extraction conditions were
J Tułecki et al.
Polish journal of pharmacology and pharmacy, 37(5), 709-715 (1985-09-01)
New S-2-furoyl-O-alkyldithiocarbonic anhydrides have been obtained by condensation of 2-furoyl chloride with potassium O-alkyl-dithiocarbonates. The toxicity and radiosensitizing activity of these compounds were determined.
Ethel A Wilhelm et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 98(5), 304-313 (2019-12-11)
The present study evaluated the in vitro acetylcholinesterase (AChE) inhibitor activity of two new selanyl amide derivatives in cerebral structures of mice. Our results demonstrated that N-(2-(3-(phenylselanyl)propoxy)phenyl)furan-2-carboxamide (1) and N-(2-(3-(phenylselanyl)propoxy)phenyl)thiophene-2-carboxamide (2) inhibited the in vitro AChE activity in mice. Another
Christoph Cerny et al.
Food chemistry, 337, 128008-128008 (2020-09-14)
This study investigated the role of furfuryl alcohol (FFA) in the formation of furfurylthiol (FFT), the most important odorant in roasted coffee, using in-bean and spiking experiments. Green beans were spiked with FFA, and after roasting FFT was quantified by
Won-Ji Lee et al.
Polymers, 12(3) (2020-03-12)
In this paper, a self-healable nanocomposite based on the Diels-Alder reaction is developed. A graphene-based nanofiller is introduced to improve the self-healing efficiency, as well as the mechanical properties of the nanocomposite. Graphene oxide (GO) is modified with maleimide functional