Merck
537217
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyric acid
96%
Wybierz wielkość
25 G
250,60 zł
250,60 zł
Cena katalogowa358,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
250,60 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(C6H5Cl)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.67
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
250,60 zł
Cena katalogowa358,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
mp
87-91 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
CC(C)C(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H13ClO2/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3,(H,13,14)
Klucz InChI
VTJMSIIXXKNIDJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)