155713
5-Nitro-2-furoic acid
98%
Synonim(y):
5-Nitrofuran-2-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
mp
185-189 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3NO5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)
Klucz InChI
IODMEDPPCXSFLD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3