Przejdź do
900799
ITIC
Synonim(y):
2,2′-[[6,6,12,12-Tetrakis(4-hexylphenyl)-6,12-dihydrodithieno[2,3-d:2′,3′-d′]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene-2,8-diyl]bis[methylidyne(3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis[propanedinitrile]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
998,00 zł
748,50 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C94H82N4O2S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1427.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.23
748,50 zł
Cena katalogowa998,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Band gap:1.61eV
Quality Segment
assay
99%
form
solid
orbital energy
HOMO -5.5 eV , LUMO -3.89 eV 
SMILES string
O=C1C2=C(C=CC=C2)C(/C1=C/C3=CC(S4)=C(S3)C5=C4C(C=C(C(C6=CC=C(CCCCCC)C=C6)(C7=CC=C(CCCCCC)C=C7)C8=C9SC%10=C8SC(/C=C%11C(C(C=CC=C%12)=C%12C\%11=O)=C(C#N)C#N)=C%10)C9=C%13)=C%13C5(C%14=CC=C(CCCCCC)C=C%14)C%15=CC=C(CCCCCC)C=C%15)=C(C#N)C#N
InChI
1S/C94H82N4O2S4/c1-5-9-13-17-25-59-33-41-65(42-34-59)93(66-43-35-60(36-44-66)26-18-14-10-6-2)79-53-76-80(54-75(79)89-85(93)91-81(103-89)51-69(101-91)49-77-83(63(55-95)56-96)71-29-21-23-31-73(71)87(77)99)94(67-45-37-61(38-46-67)27-19-15-11-7-3,68-47-39-62(
InChI key
HQOWCDPFDSRYRO-VFZXRLAXSA-N
Application
ITIC is a specific non-fullerene acceptor (NFA) molecule used in Organic Photovoltaics(OPVs). ITIC offers potential advantages over traditional fullerene-based acceptors such as include higher Voc (open-circuit voltage), improved stability and broader absorption properties.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
913006914029906344
description
-
description
≥99%
description
≥99%
description
Mw ≥80,000
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
granular
orbital energy
HOMO -5.5 eV , LUMO -3.89 eV 
orbital energy
LUMO -3.95 eV , HOMO -5.32 eV 
orbital energy
HOMO -5.49 eV , LUMO -4.19 eV 
orbital energy
HOMO -5.4 eV , LUMO -3.6 eV 
description
Band gap:1.61eV
description
Band gap: Eg=1.34 eV
description
Band gap: Eg=1.29 eV
description
Band gap: 1.8 eV
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)