Kluczowe dokumenty
934666
Sigma-Aldrich
Hard carbon
greener alternative
electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonim(y):
Anoda sodowo-jonowa, Twarda anoda węglowa
Wybierz wielkość
1 EACH
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.21
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
copper substrate (current collector)
Poziom jakości
klasa czystości
battery grade
opis
Description/Nominal Voltage: 0.1 V vs Li/Li+
Próba
≥98% (active material characteristic)
skład
Active material loading 10.21 mg/cm2 ± 5%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rozmiar arkusza
10 μm , copper current collector
45 μm , excluding current collector
5 in. × 10 in.
rozmiar
5 in. × 10 in.
śr. rozm. cząst.
5 μm (active material characteristic)
pojemność
2.4 mAh/cm2±5 % (Areal)
290 mAh/g±5 % (Experimental Lithiation)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Arkusz elektrody z węgla kamiennego to warstwa elektrody z węgla aktywnego odlana na miedzi. Twardy węgiel jest materiałem o niskiej gęstości i bardzo wysokiej mikroporowatości. Standardowe arkusze elektrod mają wymiary 5 cali x 10 cali (127 mm x 254 mm) i są odlewane jednostronnie na kolektorach prądu z folii miedzianej o grubości 10 µm. Skład folii elektrodowej to 90% grafit, 5% poli(fluorek winylidenu) [PVDF] i 5% Super P. PVDF działa jako spoiwo ze względu na swoją stabilność termiczną i elektrochemiczną oraz silne właściwości adhezyjne.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Nasz arkusz elektrody z twardego węgla jest gotową do użycia anodą do baterii jonowych metali alkalicznych, takich jak baterie jonowe sodu (SIB), baterie litowo-jonowe (LIB) i baterie jonowe potasu. Twardy węgiel jest anodą z wyboru dla akumulatorów sodowo-jonowych, gdzie użycie grafitu jako anody w SIB jest hamowane przez niezdolność jonów sodu do tworzenia dwuskładnikowego związku interkalacyjnego grafitu. Twardy węgiel oferuje niski potencjał insercji/deinsercji (~0,1 V Na/Na+), idealny do osiągania wysokich napięć. Z eksperymentalną pojemnością 240 mAh/g i pojemnością powierzchniową 2,32 mAh/cm2, nasze elektrody wykazują wyjątkową wydajność elektrochemiczną.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hard carbons for sodium-ion batteries: Structure, analysis, sustainability, and electrochemistry
Xinwei et al.
Materials Today, 23, 87-104 (2019)
High-capacity activated carbon anode material for lithium-ion batteries prepared from rice husk by a facile method
Kaifeng et al.
Diamond and Related Materials, 86, 139 - 145 (2018)