Kluczowe dokumenty
934690
Sigma-Aldrich
Graphite
greener alternative
electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonim(y):
Anoda grafitowa, Anoda węglowa
Wybierz wielkość
1 EACH
1230,00 zł
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.21
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
copper substrate (current collector)
Poziom jakości
klasa czystości
battery grade
opis
Description/Nominal Voltage: 0.1 V vs Li/Li+
Próba
≥98% (active material characteristic)
skład
Active material loading 6.5 mg/cm2 ± 5%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rozmiar
10 μm , copper current collector
5 in. × 10 in.
60 μm , excluding current collector
wielkość cząstki
15-20 μm (active material characteristic)
pojemność
≥370 mAh/g (Nominal Discharge)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Arkusz elektrody grafitowej to gotowa do użycia grafitowa folia anodowa, odlewana jednostronnie na kolektorach prądowych z folii miedzianej o grubości 10 µm. Arkusze mają wymiary 5 cali x 10 cali (127 mm x 254 mm). Skład to 90% grafitu, 5% poli(fluorku winylidenu) [PVDF] i 5% sadzy. PVDF działa jako spoiwo ze względu na swoją stabilność termiczną i elektrochemiczną.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Nasz arkusz elektrod grafitowych jest gotowy do użycia jako anoda w akumulatorach, zwłaszcza litowo-jonowych i potasowo-jonowych. Podstawowe zalety elektrod grafitowych to niski potencjał wstawiania/usuwania (0,1 V względem Li/Li+) i wysoka pojemność, przekraczająca 340 mAh/g, w połączeniu ze stabilną wydajnością cykliczną wynikającą z braku tworzenia się dendrytów. Nasze elektrody grafitowe charakteryzują się wysokim obciążeniem materiałem aktywnym (90%) i osiągają wysoką pojemność powierzchniową (2,4 mAh/cm2), co pozwala im działać nawet przy wysokich prądach ładowania, takich jak 5C. Elektrody te oferują doskonałą, stałą wydajność, dzięki czemu są przydatne w badaniach jako elektroda wzorcowa i kontr elektroda do eksperymentalnych badań optymalizacji katody i elektrolitu, a także mechanistycznych badań in operando.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Graphite as anode materials: Fundamental mechanism, recent progress and advances
Zhang Hao, et al
Energy Storage Materials, 36, 147-170 (2021)
Recent progress of electrode materials cooperated with potassium bis(fluorosulfonyl)imide?containing electrolyte for K-ion batteries
Xie, Junpeng, et al.
Materials Today, 6, 100035-100035 (2020)
Graphite as anode materials: Fundamental mechanism, recent progress and advances
Zhang H, et al.
Energy Storage Materials, 36, 147-170 (2021)