Kluczowe dokumenty
765201
Lithium manganese oxide
spinel, electrode sheet, size 5 in. × 10 in.
Synonim(y):
LMO, Lithium manganese(III,IV) oxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
opis
Nominal Voltage: 4.7 V, Li/Li+
Próba
≥98%
Formularz
sheet
skład
loading, ≥80%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
≥80% loading
rozmiar
5 in. × 10 in.
grubość
~25 μm
wielkość cząstki
10-13 μm (typical)
pojemność
110 mAh/g
120 mAh/g(nominal at 0.1C)
mp
>1000 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[Li+].[O-][Mn]=O.O=[Mn]=O
InChI
1S/Li.2Mn.4O/q+1;;;;;;-1
Klucz InChI
VLXXBCXTUVRROQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Warunki pracy:
- Zalecane maksymalne napięcie ładowania: 5,0 V vs Li/Li+
- Zalecany maksymalny prąd ładowania: 3 C
- Zalecane napięcie odcięcia dla rozładowania: 3,5 V vs Li/Li+
- Zalecany maksymalny prąd rozładowania: 5 C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.