Merck
934011
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
greener alternative
≥99%, anhydrous, battery grade
Synonim(y):
BTC, BTFC, DFDEC, Ester bis(2,2,2-trifluoroetylowy) kwasu węglowego, Kwas węglowy; 2,2,2-trifluoroetanol, TFEC, Węglan bistrifluoroetylu
Wybierz wielkość
50 G
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
1790,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4F6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.07
Numer EC enzymu:
807-996-3
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
opis
Application: Battery manufacturing
Próba
≥99%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤100 ppm H2O
≤250 ppm HF
bp
118 °C
gęstość
1.51 g/mL
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
FC(F)(F)COC(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H4F6O3/c6-4(7,8)1-13-3(12)14-2-5(9,10)11/h1-2H2
Klucz InChI
WLLOZRDOFANZMZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Węglan bis(2,2,2-trifluoroetylu) (DFDEC) to bezbarwna, bezwonna ciecz o niskiej lepkości, szeroko stosowana w przemyśle akumulatorowym jako wysokowydajny dodatek do elektrolitu. Jego doskonała rozpuszczalność i kompatybilność z innymi składnikami elektrolitu w połączeniu z wysoką stabilnością termiczną i elektrochemiczną zapewniają wyjątkową wydajność w zastosowaniach wysokotemperaturowych i wysokonapięciowych. Nasz DFDEC to wysoce czysty i bezwodny związek chemiczny produkowany z minimalną czystością 99%.
Zastosowanie
Węglan bis(2,2,2-trifluoroetylu) (DFDEC) to wysoce skuteczny dodatek do elektrolitu, który jest szeroko stosowany w przemyśle akumulatorowym w celu zwiększenia wydajności i stabilności akumulatorów litowo-jonowych. Jego niezwykła stabilność termiczna i elektrochemiczna sprawiają, że jest on doskonałym wyborem do stosowania w zastosowaniach wysokotemperaturowych i wysokonapięciowych. Ostatnie badania wykazały również inne zalety DFDEC w zastosowaniach akumulatorowych. Stwierdzono na przykład, że DFDEC może poprawić wydajność cyklu ogniw litowo-metalowych poprzez tworzenie bogatej w LiF interfazy elektrolitu stałego (SEI)[1,2]. Dodatkowo, testy palności wykazały, że elektrolity zawierające ponad 60% v/v DFDEC nie zapalają się, wykazując jego potencjał jako środka zmniejszającego palność[3]. Odkrycia te podkreślają wszechstronność i znaczenie DFDEC w rozwoju bezpiecznych i wysokowydajnych technologii akumulatorowych.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Non-flammable liquid electrolytes for safe batteries
Gond, R., et al.
Royal Society of Chemistry, 8, 2913-2928 (2021)
Stabilizing the Solid Electrolyte Interphase Layer and Cycling Performance of Silicon-Graphite Battery Anode by Using a Binary Additive of Fluorinated Carbonates
Jo, Hyuntak, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 120, 22466-22475 (2016)
Comparative study of fluorination effect on the linear carbonate molecule for reversible cycling of lithium metal batteries
Lee, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 905, 115900-115900 (2022)
Produkty
Discover the role of electrolytes in sodium-ion batteries, to enhance performance, safety, and sustainability in energy storage solutions.