Merck
931861
Sigma-Aldrich
(3aR,3′aR,8aS,8′a′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[3a,8a-dihydro-8H-Indeno[1,2-d]oxazole]
≥95%
Wybierz wielkość
100 MG
637,00 zł
500 MG
1910,00 zł
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
637,00 zł
500 MG
1910,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
ciąg SMILES
N1=C(O[C@@H]6[C@H]1c7c(cccc7)C6)C5(CC5)C2=N[C@H]3[C@@H](O2)Cc4c3cccc4
InChI
1S/C23H20N2O2/c1-3-7-15-13(5-1)11-17-19(15)24-21(26-17)23(9-10-23)22-25-20-16-8-4-2-6-14(16)12-18(20)27-22/h1-8,17-20H,9-12H2/t17-,18-,19+,20+/m0/s1
Klucz InChI
QFXUVUBVPPOPQZ-VNTMZGSJSA-N
Zastosowanie
(3aR,3′aR,8aS,8′a′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[3a,8a-dihydro-8H-Indeno[1,2-d]oksazol] jest ligandem bisoksazoliny (BOX) do asymetrycznej katalizy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Copper(I)-catalyzed highly enantioselective [3+3]-cycloaddition of ?-alkyl enoldiazoacetates with nitrones
Dong K, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 7, 1653-1657 (2020)