Przejdź do
650897
(4S,4′S)-(−)-2,2′-(3-Pentylidene)bis(4-isopropyloxazoline)
97%
Synonim(y):
(4S,4′S)-(−)-2,2′-(1-Ethylpropylidene)bis(4,5-dihydro-4-isopropyloxazole), [S-(R*,R*)]-(−)-2,2′-(1-Ethylpropylidene)bis(4,5-dihydro-4-isopropyloxazole)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
917,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H30N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
917,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
manufacturer/tradename
ECACC
refractive index
n20/D 1.4710 (lit.)
bp
120 °C/0.001 mmHg (lit.)
density
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCC(CC)(C1=N[C@H](CO1)C(C)C)C2=N[C@H](CO2)C(C)C
InChI
1S/C17H30N2O2/c1-7-17(8-2,15-18-13(9-20-15)11(3)4)16-19-14(10-21-16)12(5)6/h11-14H,7-10H2,1-6H3/t13-,14-/m1/s1
InChI key
PIJFQTUSLZLNOP-ZIAGYGMSSA-N
Application
(4S,4′S)-(−)-2,2′-(3-Pentylidene)bis(4-isopropyloxazoline) is a bisoxazoline that can be used as a ligand:
  • To prepare [11C]carboxylic acids, [11C]esters and [11C]amides using boronic acid esters and 11CO2.
  • In one of the key synthetic steps for the total synthesis of tatanan A and 3-epi-tatanan A.
  • To prepare copper(I) complex and used in a mass spectrometric method to study its chiral selectivity with different substrates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
405000407151473049
description
97%
description
97%
description
99%
description
95%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
assay
95%
functional group
ether
functional group
ether, phenyl
functional group
ether
functional group
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
120 °C/0.001 mmHg (lit.)
bp
193 °C/0.03 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
180.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82.22 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)