Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł 945,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H30N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
486.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
945,00 zł
Cena katalogowa1260,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
164-169 °C
functional group
ether, phenyl
SMILES string
CC(C1=N[C@H](C2=CC=CC=C2)[C@H](C3=CC=CC=C3)O1)(C)C4=N[C@H](C5=CC=CC=C5)[C@H](C6=CC=CC=C6)O4
InChI
1S/C33H30N2O2/c1-33(2,31-34-27(23-15-7-3-8-16-23)29(36-31)25-19-11-5-12-20-25)32-35-28(24-17-9-4-10-18-24)30(37-32)26-21-13-6-14-22-26/h3-22,27-30H,1-2H3/t27-,28-,29+,30+/m1/s1
InChI key
ZWWGNCSTEMMQOQ-XAZDILKDSA-N
Application
(4R,4′R,5S,5′S)-2,2′-(1-metyloetyliden) lub (4S,5R)-Bis-Phbox) może być użyty jako ligand:
.
Ostatnio wykazano, że ten chiralny ligand Box pośredniczy w asymetrycznym aminofluorowaniu olefin przy użyciu Xtalfuor-E (719439) i TREAT-HF (344648). Powstałe cykliczne karbaminiany można łatwo przekształcić w towarzyszące im beta-fluoro aminokwasy.
.
- Przygotowanie selektywnych egzokatalizatorów do enancjoselektywnych reakcji 1,3-dipolarnej cykloaddycji.
- W asymetrycznym amino-utlenianiu alkenów w obecności rodnika tetrametyloaminopirydylowego (TEMPO) jako utleniacza i triflatu miedzi(II) jako katalizatora.
- W asymetrycznym aminofluorowaniu olefin przy użyciu katalizatora żelazowego.
Ostatnio wykazano, że ten chiralny ligand Box pośredniczy w asymetrycznym aminofluorowaniu olefin przy użyciu Xtalfuor-E (719439) i TREAT-HF (344648). Powstałe cykliczne karbaminiany można łatwo przekształcić w towarzyszące im beta-fluoro aminokwasy.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 95% | assay 98% | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| mp 164-169 °C | mp 57-60 °C (lit.) | mp 127-130 °C (lit.) | mp 121-123 °C (lit.) |
| functional group ether, phenyl | functional group - | functional group - | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?