Kluczowe dokumenty
928046
Sigma-Aldrich
Ready-to-Cast Slurry of MCMB (MesoCarbon MicroBeads) Graphite Powder for Lithium ion battery
Synonim(y):
Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery
About This Item
Kod UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Zastosowanie
The liquid-type dispersion is made up of a common active material, a conductive agent, a binder and a solvent that researchers can readily use for processing lithium-ion battery electrodes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An Effective Mixing for Lithium Ion Battery Slurries.
Liu D, et al.
Advances in Chemical Engineering and Science, 4, 515-528 (2014)
Conveying Advanced Li-ion Battery Materials into Practice The Impact of Electrode Slurry Preparation Skills.
Kraytsberg A, et al.
Advanced Energy Materials, 6, 1600655-1600655 (2016)