Kluczowe dokumenty
902926
Sigma-Aldrich
Graphite dispersion
multi-layers (8-30 layers)
Wybierz wielkość
500 ML
1680,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Graphite dispersion, multi-layers (8-30 layers), avg. no. of layers, 8 ‑ 30
opis
Capacity: 250 − 400 mAh/g
Conductivity: 1.0x10-3 – 1.0x10-5 S/m
I_D/I_G peak ratio: < 0.1 (by Raman)
Surface area: 4.0x106 - 1.0x108 mm²/g
Formularz
dispersion
Właściwości
avg. no. of layers 8 ‑ 30
skład
C, >96%
H, 0-1%
N, 0-1%
Oxygen, 0-2% (graphene)
Opis ogólny
  • Liczba warstw grafenu: 8-30
  • Grubość: 3 - 10 nanometrów
  • Wymiary boczne warstwy: 0,5 - 2,0 mikrometrów
Zastosowanie
Dyspersja grafitowa (wielowarstwowa: 8-30 warstw) może być używana do różnych zastosowań, takich jak
  • w syntezie warstwy grafenowej[1]
  • w przygotowaniu katalizatora rutenowego do syntezy amoniaku[2]
  • rozwój biosensorów[3]
  • wytwarzanie wielowarstwowych cienkich warstw dla mikro-baterii litowo-jonowych[4]
Uwaga dotycząca przygotowania
Termomechaniczna eksfoliacja naturalnego grafitu w ciekłym medium kontrolowana na poziomie nanoskali.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
6.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Comprehensive Enhancement of Nanostructured Lithium-Ion Battery Cathode Materials via Conformal Graphene Dispersion.
Chen, et al.
Nano Letters, 17(4), 2539-2546 (2017)
Preparation of efficient ruthenium catalysts for ammonia synthesis via high surface area graphite dispersion
Han W, et al.
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 113(2), 361-374 (2014)
Synthesis of graphene layers using graphite dispersion in aqueous surfactant solutions
Sim Y, et al.
The Journal of the Korean Physical Society, 58(4), 938-942 (2011)
Preparation and characterization of graphite composites of polyaniline
Ozerol EA, et al.
Microelectronic Engineering, 146, 76-80 (2015)
Kan-Sheng Chen et al.
Nano letters, 17(4), 2539-2546 (2017-02-28)
Efficient energy storage systems based on lithium-ion batteries represent a critical technology across many sectors including consumer electronics, electrified transportation, and a smart grid accommodating intermittent renewable energy sources. Nanostructured electrode materials present compelling opportunities for high-performance lithium-ion batteries, but
Questions
  1. Hello, I would like to know the ratio of acetone and water, and the size in dimation of the multilayer graphite. Thanks!
    1 answer
    1. Unfortunately, the ratio of acetone to water is proprietary. Note that the product Safety Data Sheet reports an acetone range of 70 - 90%. The size of multilayer graphite includes the thickness and the layer's lateral dimensions, which are 3-10 nm and 0.5-2.0 mm, respectively.