Merck
808067
Sigma-Aldrich
Graphite
flakes, 99% carbon basis, -325 mesh particle size (≥99%), natural
Synonim(y):
Graphite grade 230U
Wybierz wielkość
2.5 KG
804,00 zł
804,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2.5 KG
804,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
804,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
natural
Poziom jakości
Próba
99% carbon basis
Formularz
flakes
wielkość cząstki
-325 mesh (<44μ, ≥99%)
mp
3652-3697 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Flake graphite is a naturally occurring form of graphite that is typically found as discrete flakes ranging in size from 50-800 μm in diameter and 1-150 μm thick. This form of graphite has a high degree of crystallinity, which equates to near theoretical true density, high thermal and electric conductivity and low springback (excellent molding characteristics).
Zastosowanie
  • Graphene precursor
  • Inorganic source of carbon
  • Filler
  • Thermal additive
  • Re-carburizer
  • Casting powders
  • Drilling fluids
  • Plastic additive
  • Rubber additive
  • Tint/pigment
  • Lubricant
  • Chemically resistant additive
  • EMF absorber
  • Milling and sieving
  • General inert filler-additive
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Effects of different particles sizes of graphite on the engineering properties of graphites/polypropylene composites on injection molding aplication.
Iswandi, et al.
Key Engineering Materials, 109-114 (2011)
Preparation and properties of polypropylene nanocomposites reinforced with exfoliated graphene.
An, et al.
Fibers and Polymers, 13(4), 507-514 (2012)
Reverse-Micelle-Induced Exfoliation of Graphite into Graphene Nanosheets with Assistance of Supercritical CO2.
Xu, et al.
Chemistry of Materials, 27(9), 3262-3272 (2015)
Energy efficient thermal storage montmorillonite with phase change material containing exfoliated graphite nanoplatelets.
Jeong, et al.
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 139, 65-70 (2015)
Ethan B Secor et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(4), 620-626 (2015-08-12)
Carbon and post-carbon nanomaterials present desirable electrical, optical, chemical, and mechanical attributes for printed electronics, offering low-cost, large-area functionality on flexible substrates. In this Perspective, recent developments in carbon nanomaterial inks are highlighted. Monodisperse semiconducting single-walled carbon nanotubes compatible with