Merck
912700
Sigma-Aldrich
Trimethyl chitosan
low molecular weight, degree of quaternization >50%
Synonim(y):
N,N,N-trimetylochitozan, Polimery mukoadhezyjne, TMC Chitosan, Trimetyl chitozanu
Wybierz wielkość
1 G
1840,00 zł
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1840,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C9H18ClNO4)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
kolor
light yellow to light brown
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Chitozan oferuje niezwykłe właściwości biologiczne, jest szeroko stosowany w dostarczaniu leków i inżynierii tkankowej. Chitozan ma dobre właściwości mukoadhezyjne ze względu na swój dodatni ładunek, który zwiększa przyczepność do błony śluzowej i ułatwia penetrację leku. Chitozan posiada również właściwości hemostatyczne, co czyni go dobrym kandydatem do zastosowań w opatrywaniu ran.
Kwaternizacja aminy pierwszorzędowej zwiększa rozpuszczalność chitozanu w wodzie i utrzymuje rozpuszczalność chitozanu w szerokim zakresie pH. Spośród wszystkich czwartorzędowych chitozanów, chlorek N, N, N-trimetylochitozanu(TMC) jest najczęściej stosowany w zastosowaniach biomedycznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation and Characterization of Particles from Chitosan with Different Molecular Weights and Their Trimethyl Chitosan Derivatives for Nasal Immunization.
Boonyo W, et al.
The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society, 18(2), 59-65 (2008)
Preparation and NMR characterization of highly substituted IV-trimethyl chitosan chloride.
Sieval A B, et al.
Carbohydrate Polymers, 36, 157-165 (1998)
Chitosan and Chitosan Derivatives in Drug Delivery and Tissue Engineering.
Riva R, et al.
Advances in Polymer Science, 244, 19-44 (2011)
J H Hamman et al.
Drug development and industrial pharmacy, 29(2), 161-172 (2003-03-22)
N-trimethyl chitosan chloride (TMC) is a polycation that enhances drug transport across epithelia by opening tight junctions. The degree of quaternization of TMC determines the number of positive charges available on the molecule for interactions with the negatively charged sites
Amir K Varkouhi et al.
Bioconjugate chemistry, 21(12), 2339-2346 (2010-11-06)
N,N,N-Trimethylated chitosan (TMC) is a biodegradable polymer emerging as a promising nonviral vector for nucleic acid and protein delivery. In the present study, we investigated whether the introduction of thiol groups in TMC enhances the extracellular stability of the complexes
Produkty
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.
Microfluidic assembly improves polyamine nanoencapsulation of nucleic acids, overcoming challenges like polydispersity and poor reproducibility.
Questions
  1. Hi! We ordered and received this product, but we were inquiring to see if we could also get an exact molecular weight of this product as well. Thank you!
    1 answer
    1. The molecular weight is not determined, however the specification for Brookfield viscosity is 8 - 14 cP at 5% in water, 25°C. The term “low molecular weight ” refers to the raw material polymer used to manufacture this material.