Kluczowe dokumenty
932558
Sigma-Aldrich
Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC111) Crosslinked Polyaniline Composite
Cathode for Lithium ion Battery
Synonim(y):
Cząsteczka tlenku kobaltu litowo-niklowo-manganowego, Domieszkowana polianilina, Kompozyt NMC111/PANI, NMC111 w domieszkowanej matrycy polianilinowej, Tlenek litowo-niklowo-manganowo-kobaltowy zamknięty w usieciowanej polianilinie 3D
Wybierz wielkość
10 G
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
2350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Formularz
solid
Zastosowanie
battery manufacturing
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Materiał litowo-niklowo-manganowo-kobaltowy (NMC111) jest jednym z najbardziej obiecujących materiałów katodowych dla akumulatorów litowo-jonowych (LIB) ze względu na jego wysoką gęstość energii.[1] Domieszkowana polianilina (PANI) jest elektronicznie przewodzącym, półelastycznym polimerem, stosowanym w kompozytach w celu zwiększenia przewodności, przetwarzalności i stabilności termicznej. Ten produkt kompozytowy NMC składa się z cząstek NMC111 (7,5±2,5µm D50) zamkniętych w usieciowanej strukturze 3D przewodzącej polianiliny o kontrolowanej morfologii w celu promowania przewodnictwa elektronicznego i stabilizowanej stałej interfazy elektrolitu (SEI).
Zastosowanie
Ten kompozyt NMC służy jako elektrochemicznie aktywny materiał katodowy dla LIB. Kompozyt nie tylko umożliwia szybki transport elektryczny i jonowy, ale także pomaga stabilizować warstwę SEI, ułatwiając zwiększenie gęstości mocy i poprawę wydajności katody NMC w wysokiej temperaturze i wysokim napięciu.[2][3][4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nanostructured conductive polymer gels as a general framework material to improve electrochemical performance of cathode materials in Li-Ion batteries
Shi Y., et al.
Nano Letters, 17, 1906?1914-1906?1914 (2017)
A tunable 3D nanostructured conductive gel framework electrode for high-performance Lithium Ion batteries
Shi Y., et al.
Advanced Materials, 29, 1603922-1603922 (2017)
Nanostructured functional hydrogels as an emerging platform for advanced energy technologies
Zhao F., et al.
Advanced Materials, 30, 1801796-1801796 (2018)
Review on the synthesis of LiNixMnyCo1-x-yO2 (NMC) cathodes for lithium-ion batteries
Malik, et al.
Materials Today, 28, 101066-101066 (2022)