Merck
699632
Sigma-Aldrich
Carbon, mesoporous
greener alternative
nanopowder, less than 500 ppm Al, Ti, Fe, Ni, Cu, and Zn combined
Synonim(y):
Graphitized carbon black
Wybierz wielkość
5 G
961,00 zł
25 G
2720,00 zł
961,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
961,00 zł
25 G
2720,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
961,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
nanopowder
masa cząsteczkowa
Mw 12.011 g/mol
skład
C
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
150-250 m2/g
wielkość porów
0.342 cm3/g total pore volume (typical)
64 Å average pore diameter (typical)
bp
4827 °C
mp
3654-3697 °C
gęstość
0.056 g/cm3 (Packing)
1.887 g/cm3 (absolute, typical)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Carbon, mesoporous can be used for a variety of applications such as fuel cell,[1] lithium ion batteries, lithium sulfur batteries,[2] double-layer capacitor[3] and hydrogen evolution.[4]
It was used for a comparative study of the toxicity effect of carbon nanoparticles on C57BL/6 mice.[5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Traditional vs. Non-Traditional Materials for Carbon Paste Electrode
Preparation: On Relation between the Composition and Properties,
Mikysek T, et al.
Sensing in Electroanalysis, 8, 133-141 null
Metallic WO2-carbon mesoporous nanowires as highly efficient electrocatalysts for hydrogen evolution reaction
Wu R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(22), 6983-6986 (2015)
Preparation of rattle-type magnetic mesoporous carbon spheres and their highly efficient adsorption and separation
Yin Y, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 361(2), 527-533 (2011)
Preparation of mesoporous carbon by freeze drying
Tamon H, et al.
Carbon, 37(12), 2049-2055 (1999)
Core-shell structured silicon nanoparticles@ TiO2-x/carbon mesoporous microfiber composite as a safe and high-performance lithium-ion battery anode
Jeong G, et al.
ACS Nano, 8(3), 2977-2985 (2014)
Produkty
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
Materiały mezoporowate obejmują szereg porowatych krzemianów o wysokiej powierzchni, które znajdują zastosowanie w adsorpcji gazów, dostarczaniu leków, diagnostyce i katalizie.
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?