Kluczowe dokumenty
699640
Carbon, mesoporous
less than 100 ppm Al, Ti, Fe, Ni, Cu, and Zn combined
Synonim(y):
Graphitized carbon black
Wybierz wielkość
1440,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1440,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mw 12.011 g/mol
skład
C
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
150-250 m2/g
rozkład wielkości cząstek
45 μm±5
wielkość porów
0.5 cm3/g pore volume (typical)
bp
4827 °C
mp
3654-3697 °C
gęstość nasypowa
1.686 g/cm3 (absolute, typical)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
Materiały mezoporowate obejmują szereg porowatych krzemianów o wysokiej powierzchni, które znajdują zastosowanie w adsorpcji gazów, dostarczaniu leków, diagnostyce i katalizie.
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.