Kluczowe dokumenty
927449
SDASO-L crosslinker
Synonim(y):
2,5-dioksopirolidyn-1-ylo 3-((2-(3-(3-metylo-3H-diazyryno-3-ylo)propanamido)etylo)sulfinylo) propanian, Sulfotlenek sukcynimidylo-diazyryny
About This Item
Polecane produkty
Formularz
chunks
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C1C(N(C(C1)=O)OC(CC[S](CCN(C(CCC2([C])N=N2)=O)[H])=O)=O)=O
Zastosowanie
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-react. C
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)