Przejdź do
40140
Dichlorodimethylsilane
≥98.5% (GC)
Synonim(y):
DMDCS, Dimethyldichlorosilane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
148,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
282,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
347,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2SiCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.06
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-901-0
Beilstein/REAXYS Number:
605287
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
Form:
liquid
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
bp
70 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Dichlorodimethylsilane (DDMS) can be used as a silylating agent for the silylation of Pd/SiO2 catalysts to enhance the catalytic activity for the selective hydrogenation of aromatic ketones.
It is also employed as a reagent in the synthesis of hydrophilic and hydrophobic silica nanoparticles and amides from unprotected amino acids.
Other Notes
Silylating agent for diols, diamines, etc.; the protection is very sensitive to hydrolysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlorodimethylsilane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
33.8 °F - closed cup
flash_point_c
1 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-78-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)