Merck
919616
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr#)(cin)Cl]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C102H81ClN2Pd
Masa cząsteczkowa:
1476.62
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Zastosowanie
[Pd(IPr#)(cin)Cl] jest katalizatorem Pd, który może być stosowany w szerokim zakresie reakcji, w tym sprzęgania krzyżowego, funkcjonalizacji C-H, addycji elektrofilowych.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)