Merck
922919
Sigma-Aldrich
Pd(IPr)(acac)Cl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H43ClN2O2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
629.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Zastosowanie
Pd(IPr)(acac)Cl jest katalizatorem Pd, który może być stosowany w szerokim zakresie reakcji, w tym sprzęgania krzyżowego, funkcjonalizacji C-H, addycji elektrofilowych.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Pd(NHC)(acac)Cl]: Well-Defined, Air-Stable, and Readily Available Precatalysts for Suzuki and Buchwald−Hartwig Cross-coupling (Transamidation) of Amides and Esters by N−C/O−C Activation.
Zhou T, et al.
Organic Letters, 21, 3304-3309 (2019)
Nicolas Marion et al.
The Journal of organic chemistry, 71(10), 3816-3821 (2006-05-06)
A very straightforward synthesis of (IPr)Pd(acac)Cl from two commercially available starting materials, Pd(acac)2 and IPr.HCl [acac = acetylacetonate; IPr = N,N'-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene], has been developed. The resulting complex, (IPr)Pd(acac)Cl (1), has proven to be a highly active PdII precatalyst in the