Kluczowe dokumenty
709298
CX32
Umicore, 95%
Synonim(y):
Chlorofenyloallilo[1,3-bis(2,6-diizopropylofenylo)-2-imidazolidynylideno]pallad(II)
Wybierz wielkość
324,10 zł
Cena katalogowa463,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
324,10 zł
Cena katalogowa463,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
127-130 °C
ciąg SMILES
[CH2][CH][CH]c1ccccc1.CC(C)c2cccc(C(C)C)c2N3CCN(\C3=[Pd]/Cl)c4c(cccc4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2.C9H9.ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;2-8H,1H2;1H;/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
KEHHNXMVROYFNY-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Heterocyclization reactions
- Buchwald-Hartwig cross coupling
- Suzuki-Miyaura reactions
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?