Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 946,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H43Cl2N3Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
659.04
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
946,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
[Pd(IPr)(AN)Cl2], ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Application
[Pd(IPr)(AN)Cl2] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions. NHC-Pd-aniline complexes of this type have many advantages, including higher reactivity in cross-coupling reactions than similar complexes using cinnamyl and pyridine throw-away ligands and simple reaction tunability through substituion of aniline ligand.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ≥95% | description - | description ≥95% |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst |
| assay ≥95% | assay ≥95% | assay - | assay ≥95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| mp >300 °C | mp >300 °C | mp >300 °C | mp >300 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[Pd(IPr)(AN)Cl2] ≥95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/377/159/7233feaa-ad18-45f3-bfb6-730ae44e4b82/640/7233feaa-ad18-45f3-bfb6-730ae44e4b82.png)
![[Pd(IPr)(3-CF3-AN)Cl2] ≥95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/254/467/854da0d8-adc7-4d41-9729-d2d1db9bf915/640/854da0d8-adc7-4d41-9729-d2d1db9bf915.png)
![[Pd(IPr#)(3-CF3-AN)Cl2]](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/355/543/15bba94c-804e-4ae9-bd88-49e2468ff01f/640/15bba94c-804e-4ae9-bd88-49e2468ff01f.png)