Przejdź do
901166
cis-[2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl](2-methylphenyl)nickel(II) chloride
powder or solid
Synonim(y):
cis-((S)-BINAP)Ni(o-tolyl)Cl
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
659,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H39ClNiP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
807.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
659,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
cis-[2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl](2-methylphenyl)nickel(II) chloride,
form
powder or solid
Quality Segment
reaction suitability
core: nickel, reaction type: Cross Couplings, reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES string
Cl[Ni]1(P(C2=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C2[H])(C3=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C3[H])C(C([H])=C4[H])=[C@@]([C@@]5=C(P1(C6=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C6[H])C7=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C7[H])C([H])=C([H])C8=C5C([H])=C([H])C([H])=C8[H])C9=C4C([H])=C([H])C([H])=C
Application
The following Ni-complex is an air-stable precatalyst for various Ni-catalyzed reactions which normally require Ni(cod)2, however, this precatalyst will not require any glovebox or schlenk techniques that must be followed with Ni(cod)2. Rates are enhanced and selectivity is maintained when compared to the same reaction with Ni(cod)2.
Legal Information
Patent application PCT/US2014/064565. Sold under license from the Massachusetts Institute of Technology.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
794279
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst, reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
form
powder or solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>300 °C
mp
195-200 °C
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)