Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C98H76Cl3N3Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1508.45
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥95%
Form:
powder
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
IPr#−PEPPSI,
assay
≥95%
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Application
IPr#−PEPPSI is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay ≥95% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| mp >300 °C | mp 275-280 °C | mp 266-283 °C (lit.) | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), complex with dichloromethane](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/825/986/4317978b-1256-4c82-ab74-6a6a3ef948b1/640/4317978b-1256-4c82-ab74-6a6a3ef948b1.png)
![[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/130/734/8846aa26-1858-458a-998d-8c306c13bf0f/640/8846aa26-1858-458a-998d-8c306c13bf0f.png)