Merck
924245
Sigma-Aldrich
Deoxazole
≥95%
Synonim(y):
tetrafluoroboran 5,7-di-tert-butylo-3-fenylobenzo[d]oksazol-3-ium
Wybierz wielkość
1 G
872,00 zł
5 G
2700,00 zł
872,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
872,00 zł
5 G
2700,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26BF4NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
872,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
215-219 °C
Zastosowanie
Deoksazol jest solą N-heterocyklicznego karbenu, która aktywuje wolne alkohole w reakcji sprzęgania krzyżowego C-C z halogenkami arylowymi. Grupa MacMillana opracowała łagodną, solidną i selektywną platformę sprzęgania krzyżowego opartą na metaloftalocyjaninie do deoksygenacyjnego sprzęgania wolnych alkoholi przy użyciu deoksazolu, katalizatora Ni i [Ir(dtbbpy)(ppy)2]PF6.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhe Dong et al.
Nature, 598(7881), 451-456 (2021-09-01)
Metal-catalysed cross-couplings are a mainstay of organic synthesis and are widely used for the formation of C-C bonds, particularly in the production of unsaturated scaffolds1. However, alkyl cross-couplings using native sp3-hybridized functional groups such as alcohols remain relatively underdeveloped2. In particular