Merck
406317
Sigma-Aldrich
Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, mixture of 2- and 4-isomers
97%
Synonim(y):
Izopropylo-9H-tioksanten-9-on, Izopropylotioksanton
Wybierz wielkość
25 G
272,00 zł
100 G
796,00 zł
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
272,00 zł
100 G
796,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
ciąg SMILES
CC(C)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Sc12
InChI
1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-5-8-13-15(17)12-6-3-4-9-14(12)18-16(11)13/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
IKVYHNPVKUNCJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izopropylotioksanton (ITX) jest pochodną tioksantonu szeroko stosowaną jako fotoinicjator w procesach polimeryzacji. Jest dostępny jako mieszanina 2- i 4-izomerów. Rozpada się na wolne rodniki po ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, inicjując polimeryzację w farbach utwardzanych promieniami UV, powłokach drewnianych, powłokach papierowych, włóknach optycznych, sitodruku i lakierach papierowych.
Zastosowanie
Izopropylotioksanton może być stosowany jako:
  • fotoinicjator wraz z tetrafenyloboranem azolu do generowania N-heterocyklicznego karbenu (NHC) w syntezie polimerów poliuretanowych, poliestrowych i ROMP (polimeryzacja metatezy z otwarciem pierścienia). Mieszanina ITX i tetrafenyloboranu azolu służy jako stabilny w powietrzu fotogenerator NHC, aktywowany przez napromieniowanie przy 365 nm.
  • Fotokatalizator ułatwiający funkcjonalizację bicyklo[1.1.0]butanów. Takie podejście pozwala na wprowadzenie różnych grup funkcyjnych do struktury bicyklo[1.1.0]butanu.
  • Sensybilizator, który absorbuje światło i przenosi energię na sole di(tert-butylofenylo)jodoniowe, ułatwiając ich fotolizę. Proces ten generuje reaktywne gatunki niezbędne do inicjowania reakcji polimeryzacji. Takie podejście do uczulania jest przydatne w różnych dziedzinach, w tym w powłokach, klejach i materiałach dentystycznych, gdzie kontrolowana polimeryzacja jest niezbędna.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the wavelength of maximum light absorption of 406317
    1 answer
    1. We do not have a UV-Vis spectrum for either Product 406317 (Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, mixture of 2- and 4-isomers) or the closely related Product 406368 (2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-one). Given that they are both typically yellow, one might expect absorbance around 420-450 nm.
      This is not necessarily the maximum, but it would be a reasonable wavelength range to try.