Merck
264229
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2,5-di-tert-butylphenyl)-3,4,9,10-perylenedicarboximide
Dye content 97 %
Wybierz wielkość
100 MG
194,50 zł
194,50 zł
Cena katalogowa389,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
194,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H50N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
766.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
194,50 zł
Cena katalogowa389,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
skład
Dye content, 97%
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
528 nm
właściwości półprzewodników
N-type (mobility=1.8x10−4 cm2/V·s)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9cc(ccc9C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H50N2O4/c1-49(2,3)27-13-23-37(51(7,8)9)39(25-27)53-45(55)33-19-15-29-31-17-21-35-44-36(22-18-32(42(31)44)30-16-20-34(46(53)56)43(33)41(29)30)48(58)54(47(35)57)40-26-28(50(4,5)6)14-24-38(40)52(10,11)12/h13-26H,1-12H3
Klucz InChI
BIYPCKKQAHLMHG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N′-Bis(2,5-di-tert-butylphenyl)-3,4,9,10-perylenedicarboximide (BTBP) is a fluorescence dye that can be used as an electron acceptor. It has an extinction coefficient of 7.4 x 104 cm-1 mol-1 dm3.[1][2]
Zastosowanie
An n-channel organic semiconductor.[3]
BTBP is a dye that can be used in the development of organic electronic based devices which include organic light emitting diodes(OLED), electroluminescent device and organic solar cells(OSCs).[4][5][6]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Insulated molecular wire with highly conductive pi-conjugated polymer core.
Terao J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(50), 18046-18047 (2009)
Self-assembled gelators for organic electronics.
Babu SS, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(8), 1766-1776 (2012)
Effects of doping dyes on the electroluminescent characteristics of multilayer organic light-emitting diodes.
Suzuki H and Hoshino S
Journal of Applied Physics, 79(11), 8816-8822 (1996)
The cybotactic region surrounding fluorescent probes dissolved in 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate: effects of temperature and added carbon dioxide.
Baker SN, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(39), 9663-9668 (2001)
Three-layered multicolor organic electroluminescent device.
Yoshida M, et al.
Applied Physics Letters, 69(6), 734-736 (1996)
Produkty
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV) przetwarzane w roztworach pojawiły się jako obiecująca technologia generowania czystej energii ze względu na ich łatwość wytwarzania, potencjał do umożliwienia taniej produkcji za pomocą technik drukowania lub powlekania oraz możliwość włączenia do lekkich, elastycznych podłoży.
Zobacz wszystko