Merck
268615
Sigma-Aldrich
3-Aminopropylphosphonic acid
98%
Synonim(y):
β-Aminopropylphosphonic acid, 3-Aminopropane-1-phosphonic acid, 3-Aminopropanephosphonic acid, 3-Azaniumylpropyl(hydroxy)phosphinate, P-(3-Aminopropyl)phosphonic acid
Wybierz wielkość
1 G
671,00 zł
671,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
671,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2N(CH2)3P(O)(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
671,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
294 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H10NO3P/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H2,5,6,7)
Klucz InChI
GSZQTIFGANBTNF-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
The relative nonspecific binding of the DNA-conjugated gold nanoparticles (AuNPs) to the indium-tin oxide electrodes modified with 3-aminopropylphosphonic acid was examined by measuring the electrocatalytic anodic current of hydrazine caused by the nonspecifically absorbed AuNPs[1].
Zastosowanie
3-Aminopropylphosphonic acid was used as a selective antagonist of GABA(C) receptor[2].
Działania biochem./fizjol.
GABAB receptor agonist; antagonist of basal prolactin secretion.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Teresa Cambria et al.
International journal of molecular sciences, 21(22) (2020-11-15)
Combined treatments which use nanoparticles and drugs could be a synergistic strategy for the treatment of a variety of cancers to overcome drug resistance, low efficacy, and high-dose-induced systemic toxicity. In this study, the effects on human colon adenocarcinoma cells
H Dong et al.
Gastroenterology, 118(2), 328-336 (2000-01-29)
This study aimed to show the presence of deglutitive and distal inhibition in the rat esophagus and to differentiate the underlying neural mechanisms. Under urethane anesthesia, the pharyngoesophageal tract was fitted with water-filled balloons for luminal distention and pressure recording.
New magnetic resonance imaging contrast agents for infarct imaging based on phosphonate derivatives of Gd-DTPA.
I K Adzamli et al.
Investigative radiology, 26 Suppl 1, S242-S244 (1991-11-01)
D I Kerr et al.
Brain research, 480(1-2), 312-316 (1989-02-20)
Baclofen, 3-amino-propylphosphonic acid (3-APPA), and beta-phenyl-GABA (BPG), each reduced the frequency of spontaneous paroxysmal discharges in rat neocortical slices maintained in Mg2+-free medium, reversibly antagonised by phaclofen and 4-amino-butylphosphonic acid (4-ABPA). At lower concentrations, not influencing the discharges, both 3-APPA
Hsueh-Hsia Wu et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(12) (2018-12-21)
Bacteriorhodopsin-embedded purple membranes (PM) have been demonstrated to be a sensitive photoelectric transducer for microbial detection. To efficiently prepare versatile BR-based immunosensors with protein A as antibody captures, a large, high-coverage, and uniformly oriented PM monolayer was fabricated on an
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf