Kluczowe dokumenty
914487
2-(Diphenylphosphanyl)benzamide
≥95%
Synonim(y):
2-(Diphenylphosphino)-benzamide, DPBM, Phosphine for Staundinger reduction
Wybierz wielkość
483,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
483,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
P(c3c(cccc3)C(=O)N)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H16NOP/c20-19(21)17-13-7-8-14-18(17)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H2,20,21)
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)