Przejdź do
454885
2-(Diphenylphosphino)benzoic acid
97%
Synonim(y):
(2-Carboxyphenyl)diphenylphosphine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
435,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
1004,40 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2PC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
EC Number:
241-293-7
MDL number:
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
174-181 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15O2P/c20-19(21)17-13-7-8-14-18(17)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,20,21)
InChI key
UYRPRYSDOVYCOU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
401595326208567728
description
97%
description
97%
description
97%
description
98%
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling
reaction suitability
reagent type: ligand, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reaction type: Heck Reaction, reagent type: ligand, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine, aldehyde
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
174-181 °C (lit.)
mp
157-160 °C (lit.)
mp
112-115 °C (lit.)
mp
105-110 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)