Merck
401595
Sigma-Aldrich
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid
97%
Synonim(y):
(4-Carboxyphenyl)diphenylphosphine, Diphenyl(p-carboxyphenyl) phosphine, p-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Wybierz wielkość
1 G
402,00 zł
5 G
870,00 zł
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
402,00 zł
5 G
870,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2PC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
157-160 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15O2P/c20-19(21)15-11-13-18(14-12-15)22(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14H,(H,20,21)
Klucz InChI
GXMHDTPYKRTARV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid is a phosphine ligand that is employed in palladium-catalyzed cross-coupling and Suzuki cross-coupling reactions.[1] [2]
Zastosowanie
4-(Diphenylphosphino)benzoic acid can be used as a ligand in the synthesis of:
  • Organostannoxane-supported palladium nanoparticles. The resulting catalysts show high activity and selectivity in Suzuki-coupling reactions.[3]
  • Polymetallic ruthenium-zinc complex catalyst for the hydrogenation of levulinic acid to γ-valerolactone.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glucosamine-based phosphines. Efficient ligands in the Suzuki cross-coupling reaction in water
Parisot S, et al.
Tetrahedron Letters, 43(41), 7397-7400 (2002)
Homogeneous polymetallic ruthenium(II)^zinc(II) complexes: robust catalysts for the efficient hydrogenation of levulinic acid to ?-valerolactone
Amenuvor G, et al.
Catalysis Science & Technology, 8(9), 2370-2380 (2018)
Predicting the stereochemistry of diphenylphosphino benzoic acid (DPPBA)-based palladium-catalyzed asymmetric allylic alkylation reactions: a working model
Trost BM, et al.
Accounts of Chemical Research, 39(10), 747-760 (2006)
Organostannoxane-supported palladium nanoparticles. Highly efficient catalysts for suzuki-coupling reactions
Chandrasekhar V, et al.
Organometallics, 28(20), 5883-5888 (2009)
Janine Broda et al.
Advanced healthcare materials, 5(24), 3118-3128 (2016-11-20)
As the size of nanoparticles (NPs) is in the range of biological molecules and subcellular structures, they provide new perspectives in biomedicine. This work presents studies concerning the cellular uptake and distribution of phosphine-stabilized cytotoxic 1.4 nm sized AuNPs and