Merck
914312
Sigma-Aldrich
N3-TFBA-O2Oc
≥98%
Synonim(y):
4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoilo-AEEA, ATFB-AEEA, ATFB-Ado, ATFB-Adoa, Kwas 2-(2-(4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzamido)etoksy)etoksy)octowy, Kwas 8-(4-azydo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoiloamino)-3,6-dioksaoktanowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12F4N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.25
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥98%
Formularz
powder
dostępność
available only in USA
mp
88-89 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
N3-TFBA-O2Octo fotoaktywny środek sieciujący z kwasem karboksylowym na jednym końcu i azydkiem perfluorofenylu na drugim. Azydki perfluorofenylu reagują po napromieniowaniu (258-280 nm), zapewniając środki kontroli przestrzennej i czasowej po włączeniu do narzędzi chemicznych do zastosowań biologicznych, modyfikacji powierzchni lub syntezy nanomateriałów.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)