Merck
254991
Sigma-Aldrich
Trichlorofluoromethane
≥99.5%
Synonim(y):
CFC-11, Fluorotrichloromethane, Freon® 11
Wybierz wielkość
100 ML
544,00 zł
800 ML
973,00 zł
544,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
544,00 zł
800 ML
973,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3CF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.37
Beilstein:
1732469
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
544,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
5.04 (vs air)
ciśnienie pary
12.85 psi ( 20 °C)
39.17 psi ( 55 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3821 (lit.)
bp
23.7 °C (lit.)
mp
−111-−110 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1 g/L
gęstość
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
Klucz InChI
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Widmo absorpcji rotacyjnej dla stanu podstawowego trichlorofluorometanu (Freon-11) zostało zmierzone na poziomie części na tysiąc poziomów objętościowych za pomocą czasowo-rozdzielczej spektroskopii THz[1]. Redukcyjna dehalogenacja trichlorofluorometanu katalizowana przez Methanobacterium barkeri została opisana na stronie[2].
Zastosowanie
Please view www.aldrich.com/epaods regarding the EPA′s request for application information of Ozone Depleting Substances
Informacje prawne
Freon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ozone 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Terahertz (THz) spectroscopy of Freon-11 (CCl3F, CFC-11) at room temperature.
Altan H, et al.
Chemical Physics Letters, 427(4), 241-245 (2006)
Dehalogenation of trichlorofluoromethane (CFC-11) by Methanosarcina barkeri.
Krone UE and Thauer RK.
FEMS Microbiology Letters, 90(2), 201-204 (1992)
T Kyrklund et al.
Scandinavian journal of work, environment & health, 14(2), 91-94 (1988-04-01)
Organic solvents are often present as mixtures in various industrial and house-hold products. The adverse effects arising from exposure to these solvents have often been generalized to concern the whole group of solvents. In an examination of the possibility that
Abdennour Bouhroum et al.
International journal of pharmaceutics, 391(1-2), 98-106 (2010-02-27)
The aims of this study were to investigate and characterize the physico-chemical properties of beclomethasone dipropionate (BDP) crystallized from tricholoromonofluoromethane (CFC-11). Physical interactions in a model pressurised metered dose inhaler (pMDI) system and changes in surface energy after size reduction
Xiaoping Zhang et al.
Journal of hazardous materials, 186(2-3), 1816-1822 (2011-01-11)
Adsorption on carbon fixed-beds is considered as an inexpensive and highly effective way for controlling chlorofluorocarbons (CFCs) emissions. In the present work, a dynamic model under constant-pattern wave conditions has been developed to predict the breakthrough behavior of trichlorofluoromethane (CFC-11)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi! Several questions on this product: 1. What kind of container is the substance filled within? 2. What is the best method to extract the CFCl3 from its container? 3. Are there any regulations we need to be aware of when purchasing?
    1 answer
    1. This product is packaged in glass bottle with a Sure/Seal cap. Please see this technical bulletin which further explains this packaging as well as the best way to extract material with a Sure/Seal cap: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/685/583/al_techbull_al134.pdf.
      This product is subject to restrictions of local country.