Merck
172901
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
99%
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-m-tolunitrile, 3-Cyanobenzotrifluoride
Wybierz wielkość
25 G
279,00 zł
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
279,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.12
Beilstein:
1868102
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4575 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
gęstość
1.281 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-4H
Klucz InChI
OGOBINRVCUWLGN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-(trifluorometylo)benzonitryl (α, α, α-trifluoro-m-tolunitryl) został użyty jako związek referencyjny do określenia powinowactwa elektronowego 1,3,5,7-cyklooktatetraenu (COT)[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electron affinity of 1, 3, 5, 7-cyclooctatetraene determined by the kinetic method.
Denault JW, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 9(11), 1141-1145 (1998)