Przejdź do
CF0036
Trifluoromethyl azide
0.5 M in THF
Synonim(y):
Azidotrifluoromethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CF3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352125
NACRES:
NA.06
4250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
0.5 M in THF
SMILES string
FC(N=[N+]=[N-])(F)F
InChI
1S/CF3N3/c2-1(3,4)6-7-5
InChI key
VTWUWWKZOBMMPO-UHFFFAOYSA-N
General description
Trifluoromethyl azide is a fluoroalkyl azide reagent active in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (click reaction). The usage of this and other perfluoroalkyl reagents in this family allows for the previously challenging inclusion of fluorinated species as building blocks for click reactions.
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CF0044CF0037CF0048
description
0.5 M in THF
description
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
description
0.15 M in THF
description
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
concentration
0.5 M in THF
concentration
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
concentration
0.15 M in THF
concentration
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-6.2 °F
flash_point_c
-21.2 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)