Kluczowe dokumenty
913006
IEICO
≥99%
Synonim(y):
2,2′-((2Z,2′Z)-((5,5′-bis(4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]ditiofen-2,7-diyl)bis(4-((2-etyloheksylo)oksy)tiofen-5,2-diyl))bis(metanyliden))bis-(3-okso-2,3-dihydro-1H-indeno-2,1-diyliden))dimalononitryl, 2,2′-[[4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]ditiofen-2,7-diyl]bis[[4-[(2-etyloheksylo)oksy]-5,2-tiofenodiylo]-(Z)-metylideno(3-okso-1H-indeno-2,1(3H)-diylideno)]]bis-propanodinitryl
Wybierz wielkość
2180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2180,00 zł
Polecane produkty
opis
Band gap: Eg=1.34 eV
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
solid
kolor
dark
Energia orbitalna
HOMO -5.32 eV
LUMO -3.95 eV
ciąg SMILES
[s]1c(c(cc1\C=C%14/C(=O)c%15c(cccc%15)C/%14=C(C#N)C#N)OCC(CCCC)CC)c2[s]c3c(c2)C(c6c3cc7c(c6)c8[s]c(cc8C7(c%13ccc(cc%13)CCCCCC)c%12ccc(cc%12)CCCCCC)c9[s]c(cc9OCC(CCCC)CC)\C=C%10/C(=O)c%11c(cccc%11)C/%10=C(C#N)C#N)(c5ccc(cc5)CCCCCC)c4ccc(cc4)CCCCCC
Klucz InChI
MLLSAVAQBWNXIZ-MKHYCCTASA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)