Przejdź do
912751
Y5
≥99%
Synonim(y):
(2,2’-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro[1,2,5]thiadiazolo[3,4e]thieno[2’’,3’’:4’,5’] thieno[2’,3’:4,5]pyrrolo[3,2-g] thieno[2’,3’:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(3-oxo-2,3-dihydro1H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4730,00 zł
3547,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C82H90N8O2S5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1379.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.23
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Band gap: Eg=1.38 eV
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
color
dark
orbital energy
HOMO -5.55 eV , LUMO -3.87 eV 
SMILES string
[s]1nc2c(n1)c3c4[s]c5c([s]c(c5CCCCCCCCCCC)\C=C%11/C(=O)c%12c(cccc%12)C/%11=C(C#N)C#N)c4[n](c3c6[n](c7c([s]c8c7[s]c(c8CCCCCCCCCCC)\C=C9\C(=O)c%10c(cccc%10)C\9=C(C#N)C#N)c62)CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC
InChI key
AQGSDAUCGRTLKJ-AXQTZOLBSA-N
General description
Non-fullerene acceptors (NFAs) are currently a major focus of research in the development of bulk-heterojunction organic solar cells (OSCs). In contrast to the widely used fullerene acceptors (FAs), the optical properties and electronic energy levels of NFAs can be designed and readily tuned. NFA-based OSCs can also achieve greater thermal stability and photochemical stability, as well as longer device lifetimes, than their FA-based counterparts. Recent developments have led to a rapid increase in power conversion efficiencies for NFA OSCs, with values now exceeding 15% in a single junction cell, and >17% for a tandem cell, demonstrating the viability of using NFAs to replace FAs in next-generation high-performance OSCs.
Application
Y5 is a high-performance non-fullerene acceptor (NFA) that uses an electron-deficient molecular core to obtain a low bandgap NFA and high absorption coefficient. OPV devices made from Y5 can reach high performances in single-junction devices. Y5 is versatile and can be employed in both conventional and inverted OPV device architectures and has reported PCE from 10.5 to 14.1% when paired with five different donor polymers.
Y5 is a highly efficient low band-gap non-fullerene acceptor. OPV devices made from Y5 can reach high performances in single-junction devices.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D125806PHR1995496219
Y5 ≥99%
Sigma-Aldrich
912751
Y5
description
≥99%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
99.5%, biotech. grade
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
assay
99.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solid
form
liquid
form
-
form
-
color
dark
color
-
color
-
color
APHA: <20
description
Band gap: Eg=1.38 eV
description
-
description
-
description
-
orbital energy
LUMO -3.87 eV , HOMO -5.55 eV 
orbital energy
-
orbital energy
-
orbital energy
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)