Merck
906352
Sigma-Aldrich
PBDB-T-2Cl
Synonim(y):
OS0139, PCE 139, PM 7, Poly[[4,8-bis[5-(2-ethylhexyl)-4-chloro-2-thienyl]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene-2,6-diyl]-2,5-thiophenediyl[5,7-bis(2-ethylhexyl)-4,8-dioxo-4H,8H-benzo[1,2-c:4,5-c′]dithiophene-1,3-diyl]-2,5-thiophenediyl]
Wybierz wielkość
100 MG
3000,00 zł
3000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
3000,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C68H76C12O2S8)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
3000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Band gap: 1.95 eV
Solubility:Soluble in 1,2-Dichlorobenzene
Formularz
particles
masa cząsteczkowa
50,000-100,000 g/mol by GPC
kolor
Fine
rozpuszczalność
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
Energia orbitalna
HOMO -5.52 eV 
LUMO -3.57 eV 
PDI
2‑4
Zastosowanie
Wysokowydajne organiczne ogniwa słoneczne (OPV)
Polimerowy materiał donorowy
LUMO=-3.57 eV
HOMO=-5.32 eV
Wydajność urządzenia OPV:
PBDB-T-2Cl:IT-4F
Voc= 0.86V
Jsc= 21.46 mA/cm2
FF= 0.75
PCE=13.9%
PBDB-T-2Cl (lub PM7) to polimerowy donor o szerokim paśmie wzbronionym (półprzewodnik typu n) zawierający chlorowany tietylobenzoditiofen (BDT-2Cl) stosowany w wysokowydajnych polimerowych ogniwach słonecznych (PSC). Urządzenia oparte na PBDB-T-2Cl wykazują wyższe napięcie obwodu otwartego (Voc) niż urządzenia oparte na PBDB-T-2F, ze względu na niższe poziomy energii molekularnej PBDB-T-2Cl, co prowadzi do wyjątkowej sprawności konwersji energii wynoszącej ponad 14%.[1]
Ogólnie rzecz biorąc, chlorowanie jest bardziej skuteczne niż fluorowanie w obniżaniu poziomów energii molekularnej i poszerzaniu widm absorpcji.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Fluorination vs. chlorination: a case study on high performance organic photovoltaic materials.
Zhang Y, et al.
Science China: Chemistry, 61(10), 1328-1337 (2018)
Over 14% Efficiency in Polymer Solar Cells Enabled by a Chlorinated Polymer Donor.
Zhang S, et al.
Advanced Mat., 30(20) (2018)
Produkty
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.