Przejdź do
901423
ITIC-F
Synonim(y):
9-Bis(2-methylene-((3-(1,1-dicyanomethylene)-6,7-difluoro)-indanone))-5,5,11,11-tetrakis(4-hexylphenyl)-dithieno[2,3-d:2’,3’-d’]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b’]dithiophene, IT-4F, ITIC-2F, ITIC-DF3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2960,00 zł
2220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C94H78F4N4O2S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1499.90
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.23
2220,00 zł
Cena katalogowa2960,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Band gap: 1.52 eV
Quality Segment
assay
97%
form
solid
orbital energy
HOMO -5.66 eV , LUMO -4.14 eV 
SMILES string
Fc1cc2c(cc1F)C(=C(C#N)C#N)\C(=C\c3[s]c4c([s]c5c4C(c8c5cc9c(c8)c%10[s]c%11c([s]c(c%11)\C=C%14/C(=O)c%15c(cc(c(c%15)F)F)C/%14=C(C#N)C#N)c%10C9(c%13ccc(cc%13)CCCCCC)c%12ccc(cc%12)CCCCCC)(c7ccc(cc7)CCCCCC)c6ccc(cc6)CCCCCC)c3)\C2=O
InChI
1S/C94H78F4N4O2S4/c1-5-9-13-17-21-55-25-33-61(34-26-55)93(62-35-27-56(28-36-62)22-18-14-10-6-2)75-45-72-76(46-71(75)89-85(93)91-81(107-89)43-65(105-91)41-73-83(59(51-99)52-100)67-47-77(95)79(97)49-69(67)87(73)103)94(63-37-29-57(30-38-63)23-19-15-11-7-3,64
InChI key
JOZQXSUYCMNTCH-ODDCUFEPSA-N
Application
ITIC-F can be employed as the electron transport layer (ETL) in OFET devices. It can be blended with donor polymers to form the active layer in p-type OFETs. ITIC-F exhibits a broad absorption spectrum that extends into the visible and near-infrared regions. This characteristic allows for effective light absorption across a wide range of wavelengths and contributes to enhanced light-harvesting and power conversion efficiency in OPV devices. ITIC-F is commonly used as a non-fullerene acceptor in OPV devices. It serves as the electron acceptor material alongside a donor polymer in the photoactive layer.
ITIC-F is a derivative of ITIC possessing lower energy levels and a broader absorption spectrum. It is used as an n-type molecule for organic photovoltaics, allowing very high performances of over 13%.
ITIC-F is a non-fullerene acceptor molecule, which can be used in the fabrication of organic solar cells (OSCs) and organic photovoltaics (OPVs).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
906387900799900803
description
-
description
-
description
-
description
-
assay
97%
assay
98%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
description
Band gap: 1.52 eV
description
Band gap: 1.48 eV
description
Band gap:1.61eV
description
Band gap: 2.16 eV
orbital energy
HOMO -5.66 eV , LUMO -4.14 eV 
orbital energy
LUMO -4.20 eV , HOMO -5.68 eV 
orbital energy
LUMO -3.89 eV , HOMO -5.5 eV 
orbital energy
HOMO -5.45 eV , LUMO -3.29 eV 
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)