Merck
914029
Sigma-Aldrich
IEICO-4F
≥99%
Synonim(y):
2,2′-((2Z,2′Z)-(((4,4,9,9-tetrakis(4-heksylofenylo)-4,9-dihydro-sindaceno[1,2-b:5,6-b′]ditiofen-2,7-diylo)bis(4-((2-etyloheksylo)oksy)tiofen-5,2-diylo))bis(metanyliden))bis(5,6-difluoro-3-okso-2,3-dihydro-1H-indeno-2,1-diyliden))dimalononitryl
Wybierz wielkość
100 MG
1460,00 zł
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1460,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C114H114F4N4O4S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1808.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Band gap: Eg=1.29 eV
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
solid
kolor
dark
Energia orbitalna
HOMO -5.49 eV 
LUMO -4.19 eV 
ciąg SMILES
Fc1cc2c(cc1F)C(=C(C#N)C#N)\C(=C/c3[s]c(c(c3)OCC(CCCC)CC)c4[s]c5c(c4)C(c8c5cc9c(c8)c%10[s]c(cc%10C9(c%15ccc(cc%15)CCCCCC)c%14ccc(cc%14)CCCCCC)c%11[s]c(cc%11OCC(CCCC)CC)\C=C%12/C(=O)c%13c(cc(c(c%13)F)F)C/%12=C(C#N)C#N)(c7ccc(cc7)CCCCCC)c6ccc(cc6)CCCCCC)\C2=
InChI
1S/C114H114F4N4O4S4/c1-9-17-23-27-33-73-37-45-79(46-38-73)113(80-47-39-74(40-48-80)34-28-24-18-10-2)93-57-90-94(58-89(93)109-95(113)63-103(129-109)111-101(125-69-71(15-7)31-21-13-5)55-83(127-111)53-91-105(77(65-119)66-120)85-59-97(115)99(117)61-87(85)107(
Klucz InChI
ZDIRJORRKGPNQG-ZTVJXLAYSA-N
Zastosowanie
IEICO-4F to akceptor niefullerenowy (NFA) o bardzo wąskim paśmie wzbronionym. Jest to pochodna IEICO z krawędzią absorpcji sięgającą 1000 nm. Osiągnięto PCE powyżej 10% w urządzeniach jednowarstwowych. Trójskładnikowa mieszanka polimerów donorowych J52:PBDTT-EFT z IEICO-4F osiągnęła PCE >11%, przy bardzo wysokim fotoprądzie ponad 25 mA cm-2.[1]
IEICO-4F to akceptor niefullerenowy o niskiej przerwie energetycznej i niskich stratach energii. Może być stosowany w takich aplikacjach jak wysokowydajne organiczne ogniwa słoneczne i panchromatyczne fotodetektory organiczne.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huifeng Yao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(11), 3045-3049 (2017-02-02)
The design of narrow band gap (NBG) donors or acceptors and their application in organic solar cells (OSCs) are of great importance in the conversion of solar photons to electrons. Limited by the inevitable energy loss from the optical band