Merck
911828
Sigma-Aldrich
PhPAd-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl
≥95%
Synonim(y):
(SP-4-3)-Chloro[8-[2-(difenylofosfino-κP)fenylo]-1,3,5,7-tetrametylo-2,4,6-trioksa-8-fosfatyrycyklo[3.3.1.13,7]dekano-κP8](2-metylofenylo)nikiel
Wybierz wielkość
250 MG
2580,00 zł
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
2580,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H37ClNiO3P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
661.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
235-248 °C
ciąg SMILES
Cl[Ni]1(P(C(C2)(O3)C)(C4=CC=CC=C4P(C5=CC=CC=C5)1C6=CC=CC=C6)[C@@](C[C@]3(OC27C)C)(O7)C)C(C=CC=C8)=C8C
Zastosowanie
PhPAd-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl to stabilny w powietrzu prekatalizator opracowany w laboratorium Stradiotto do sprzęgania nieporęcznych amin pierwszorzędowych z arenami.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joseph P Tassone et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(8), 2485-2489 (2019-01-04)
The base metal-catalyzed C-N cross-coupling of bulky α,α,α-trisubstituted primary alkylamines with (hetero)aryl electrophiles represents a challenging and under-developed class of transformations that is of significant potential utility, including in the synthesis of lipophilic active pharmaceutical ingredients. Herein, we report that