Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2430,00 zł
Nazwa produktu
(CyPAd-DalPhos)NiCl(otol), ≥95%
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
193-197 °C
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description - | description 85% | description 97% |
| assay ≥95% | assay - | assay 85% | assay 97% |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: catalyst, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Cross Couplings, core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Heck Reaction | reaction suitability reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand |
| mp 193-197 °C | mp >300 °C | mp 159-191 °C (decomposition) | mp 106-111 °C |
| form powder | form powder or crystals | form solid | form solid |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 Inhalation - Muta. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Respiratory Tract,Skin
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?