Przejdź do
772976
Di(1-adamantyl)-(2-triisopropylsiloxyphenyl)phosphine
97%
Synonim(y):
OTIPS-DalPhos
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H55OPSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
550.87
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
mp
218-223 °C
functional group
phosphine
SMILES string
CC(C)[Si](Oc1ccccc1P([C@]23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C2)C3)[C@]56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C5)C6)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C35H55OPSi/c1-23(2)38(24(3)4,25(5)6)36-32-9-7-8-10-33(32)37(34-17-26-11-27(18-34)13-28(12-26)19-34)35-20-29-14-30(21-35)16-31(15-29)22-35/h7-10,23-31H,11-22H2,1-6H3/t26-,27+,28-,29-,30+,31-,34-,35-
InChI key
LAQRMRNBWOVSBV-QDACEEAESA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)