Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1690,00 zł
Nazwa produktu
PAd-DalPhos, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
functional group
phosphine
SMILES string
P4(C5(OC6(OC(OC4(C6)C)(C5)C)C)C)c1c(cccc1)P(c3c(cccc3)C)c2c(cccc2)C
InChI key
RTLXHCKHEDGJLB-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description ≥95% | description ≥95% | description - |
| reaction suitability reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: ligand | reaction suitability reagent type: catalyst |
| assay 95% | assay ≥95% | assay ≥95% | assay - |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| functional group phosphine | functional group phosphine | functional group phosphine | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?