Merck
90684
Sigma-Aldrich
Boc-α-(3-chlorobenzyl)-DL-Pro-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
1-Boc-2-(3-chlorobenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(3-chlorobenzyl)-DL-proline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.0% (HPLC)
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(Cc2cccc(Cl)c2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22ClNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-9-5-8-17(19,14(20)21)11-12-6-4-7-13(18)10-12/h4,6-7,10H,5,8-9,11H2,1-3H3,(H,20,21)
Klucz InChI
KLTFJXPAPHYWKB-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.