Merck
90556
Supelco
Imazamethabenz-methyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Wybierz wielkość
50 MG
453,00 zł
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
453,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.34
Beilstein:
8328238
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(C)cc1C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2
InChI
1S/C16H20N2O3/c1-9(2)16(4)15(20)17-13(18-16)12-8-10(3)6-7-11(12)14(19)21-5/h6-9H,1-5H3,(H,17,18,20)
Klucz InChI
FFCCBBNQPIMUJI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Imazamethabenz-methyl- inhibitor syntazy acetolaktatu, jest mieszaniną meta- i para-izomerów (2:3), która należy do grupy herbicydów imidazolinonowych. Ten ogólnoustrojowy herbicyd jest stosowany powschodowo w zbożach ozimych i innych uprawach w celu zwalczania traw i niektórych chwastów dwuliściennych. Imazametabenz metylowy jest skuteczny przeciwko wielu ważnym gospodarczo chwastom, takim jak Avena spp., Apera spica-venti, Poa trivialis, Raphanus raphanistrum i Brassica spp. które atakują pszenicę, jęczmień i żyto. Herbicyd jest łatwo wchłaniany przez liście i korzenie wrażliwych chwastów i jest powoli przenoszony do obszarów merystematycznych. Działa poprzez hamowanie enzymu syntazy acetohydroksykwasów, który jest odpowiedzialny za syntezę aminokwasów rozgałęzionych w roślinach.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1107/2009 uchylającym dyrektywę Rady 91/414/EWG imazametabenz metylu nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE). Domyślny NDP wynoszący 0,01 mg/kg jest ustalony zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 396/2005.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Imazamethabenz-methyl CRM może również znaleźć następujące zastosowania:
  • Badanie fotolizy imazamoksu, imazapiku, imazachiny i imazametabenzu metylowego jako funkcji długości fali, pH i naturalnej materii organicznej w roztworze wodnym.
  • Badanie porównawcze ekstrakcji imazametabenzu metylu z gleb rolniczych, a następnie jego oznaczenie chromatograficzne przy użyciu HPLC
  • Badanie absorpcji i translokacji fenoksapropu etylowego i imazametabenzu metylowego w dzikich roślinach owsa uprawianych w różnych warunkach temperatury i natężenia światła przy użyciu technik znacznikowych 14C
  • Jednoczesne oznaczanie enancjomerów p- i m-imazametabenz-metylu przy użyciu białkowego selektora chiralnego opartego na bezpośredniej chiralnej metodzie HPLC
  • Opracowanie wielopozostałościowej metody oznaczania herbicydów powschodowych w próbkach wody za pomocą SPE w połączeniu z HPLC/ESI/MS w trybie jonizacji dodatniej
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)